Få mere at vide
(R)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Cetirizine-d4 Dihydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O3/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26) |
| Procent renhed | >95% |