missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30358999
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358999 10 mg
30363688 5 mg
30358214 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30358999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC25449210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1330045-90-3
Molekylær formel C20H24D9N3O4 • HCl
Molekylvægt (g/mol) 425.02
Synonym N'-[3-Acetyl-4-[(2R)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethylurea-d9 Hydrochloride, (+)-(R)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, (+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, (R)-Celiprolol-d9 Hydrochloride, d-Celiprolol-d9 Hydrochloride
IUPAC navn (R)-3-(3-acetyl-4-(2-hydroxy-3-((2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)amino)propoxy)phenyl)-1,1-diethylurea hydrogen chloride
SMIL CCN(CC)C(NC1=CC(C(C)=O)=C(OC[C@H2]([OH])CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/t16-;/m1./s1/i4D3,5D3,6D3;
Formel vægt 424.02
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.