Få mere at vide
(R)-(+)-Cathinone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R(+)-Cathinone HCl |
| CAS | 76333-53-4 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Cathinone Hydrochloride, (2R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (R)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, Cathinone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H](N)C(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 185.65 |
| Formel vægt | 185.0607 |