Få mere at vide
(R)-(-)-Carvone, TRC
Artikelnummer. 30358342
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30358342 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30358342 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18469550ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Carvone
CAS 6485-40-1
Molekylær formel C10 H14 O
Mængde 50 mL
Synonym 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (5R)-, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)-, (R)-, p-Mentha-6,8-dien-2-one, (R)-(-)- (8CI), (-)-(5R)-Carvone, (-)-(R)-Carvone, (-)-Carvone, (-)-p-Mentha-6,8-dien-2-one, (4R)-(-)-Carvone, (5R)-2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one, (R)-(-)-Carvone, (R)-Carvone, (R)-Carvone, L-(-)-Carvone, L-Carvone, R-(-)-Carvone, l-1-Methyl-4-isopropenyl-6-cyclohexen-2-one, l-Carvone
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m1/s1
SMIL CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
IUPAC navn (5R)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045