Få mere at vide
(R)-(-)-Carvone, 98%
Beskrivelse
(R)-(-)-Carvone bruges i smags- og fødevareindustrien, såsom tyggegummitilsætningsstoffer. Det bruges i luftopfriskende produkter såsom i æteriske olier samt i aromaterapi og alternativ medicin. Det bruges til at fremstille carvomenthol, carvomenthon, dihydrocarvon, carveol og limonen. Det reagerer med lithiumdimethylcuprat for at placere en methylgruppe trans til isopropenylgruppen med god stereoselektivitet. Det bruges også som myggemiddel og forhindrer for tidlig spiring af kartofler. Yderligere anvendes det som et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af enantioprent (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enon-1 og (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyn-derivater. Det bruges som et vigtigt råmateriale til den asymmetriske totalsyntese af naturlige produkter. Ud over dette bruges det som et chiralt udgangsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(-)-Carvone bruges i smags- og fødevareindustrien, såsom tyggegummitilsætningsstoffer. Det bruges i luftopfriskende produkter såsom i æteriske olier samt i aromaterapi og alternativ medicin. Det bruges til at fremstille carvomenthol, carvomenthon, dihydrocarvon, carveol og limonen. Det reagerer med lithiumdimethylcuprat for at placere en methylgruppe trans til isopropenylgruppen med god stereoselektivitet. Det bruges også som myggemiddel og forhindrer for tidlig spiring af kartofler. Yderligere anvendes det som et vigtigt udgangsmateriale til syntesen af enantioprent (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enon-1 og (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyn-derivater. Det bruges som et vigtigt råmateriale til den asymmetriske totalsyntese af naturlige produkter. Ud over dette bruges det som et chiralt udgangsmateriale.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, ether, chloroform, propylenglycol og mineralolier. Ikke blandbar med vand og glycerol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-Carvone |
| Tæthed | 0.959 |
| Kogepunkt | 228°C to 230°C |
| Flammepunkt | 93°C (199°F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 2206714 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol,ether,chloroform,propylene glycol and mineral oils. Immiscible with water and glycerol. |
| IUPAC navn | (5R)-2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (R)-(-)-Carvone
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: (-)-Carvone