missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Carisbamate, TRC

Artikelnummer. 30364915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364915 50 mg
30353090 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18350550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 194085-74-0
Molekylær formel C9 H10 Cl N O3
Molekylvægt (g/mol) 215.63
Synonym 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (1R)-, 1,2-Ethanediol, 1-(2-chlorophenyl)-, 2-carbamate, (R)-, (R)-Carisbamate
IUPAC navn [(2R)-2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl] carbamate
SMIL NC(=O)OC[C@H](O)c1ccccc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Carisbamate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)8(12)5-14-9(11)13/h1-4,8,12H,5H2,(H2,11,13)/t8-/m0/s1
Formel vægt 215.0349
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.