missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(+)-Canadine, TRC

Artikelnummer. 30330750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330750 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175170100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Canadine
CAS 2086-96-6
Molekylær formel C20H21NO4
Mængde 100 mg
Synonym (R)-5,8,13,13a-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine, (+)-Canadine, (+)-Tetrahydroberberine, (R)-(+)-7,8,13,13a-Tetrahydroberberine, 9,10-Dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-13abeta-berbine, d-Canadine, beta-Canadine
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3/t16-/m1/s1
SMIL COc1ccc2C[C@H]3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
IUPAC navn (1R)-16,17-dimethoxy-5,7-dioxa-13-azapentacyclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-2,4(8),9,15(20),16,18-hexaene
Molekylvægt (g/mol) 339.39
Formel vægt 339.1471
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.