Få mere at vide
(R)-(+)-Camphor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Camphor |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1 |
| Formel vægt | 152.1201 |