missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Camphor-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Camphor-d2 |
| CAS | 34733-73-8 |
| Molekylær formel | C10H14D2O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one-3,3-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10-/m1/s1/i6D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])[C@H]2CC[C@](C)(C1=O)C2(C)C |
| IUPAC navn | (1R,4S)-2,2-dideuterio-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.1327 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?