missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-C3-TunePhos, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-C3-TunePhos |
| CAS | 301847-89-2 |
| Molekylær formel | C39 H32 O2 P2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-[(13aR)-7,8-Dihydro-6H-dibenzo[f,h][1,5]dioxonin-1,13-diyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (R)-1,13-bis(Diphenylphosphino)-7,8-dihydro-6H-dibenzo[f,h][1,5]dioxonine, (R)-C3TunaPhos, 1,13-bis(Diphenylphosphino)-7,8-dihydro-6H-dibenzo[f,h][1,5]dioxonine |
| InChI formel | InChI=1S/C39H32O2P2/c1-5-16-30(17-6-1)42(31-18-7-2-8-19-31)36-26-13-24-34-38(36)39-35(41-29-15-28-40-34)25-14-27-37(39)43(32-20-9-3-10-21-32)33-22-11-4-12-23-33/h1-14,16-27H,15,28-29H2 |
| SMIL | C1COc2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2c5c(OC1)cccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7 |
| IUPAC navn | (17-diphenylphosphanyl-8,12-dioxatricyclo[11.4.0.02,7]heptadeca-1(17),2,4,6,13,15-hexaen-3-yl)-diphenylphosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.618 |
| Formel vægt | 594.188 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?