missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-C3-TunePhos, TRC

Artikelnummer. 30449058
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449058 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT999110100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-C3-TunePhos
CAS 301847-89-2
Molekylær formel C39 H32 O2 P2
Mængde 100 mg
Synonym 1,1'-[(13aR)-7,8-Dihydro-6H-dibenzo[f,h][1,5]dioxonin-1,13-diyl]bis[1,1-diphenylphosphine], (R)-1,13-bis(Diphenylphosphino)-7,8-dihydro-6H-dibenzo[f,h][1,5]dioxonine, (R)-C3TunaPhos, 1,13-bis(Diphenylphosphino)-7,8-dihydro-6H-dibenzo[f,h][1,5]dioxonine
InChI formel InChI=1S/C39H32O2P2/c1-5-16-30(17-6-1)42(31-18-7-2-8-19-31)36-26-13-24-34-38(36)39-35(41-29-15-28-40-34)25-14-27-37(39)43(32-20-9-3-10-21-32)33-22-11-4-12-23-33/h1-14,16-27H,15,28-29H2
SMIL C1COc2cccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2c5c(OC1)cccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
IUPAC navn (17-diphenylphosphanyl-8,12-dioxatricyclo[11.4.0.02,7]heptadeca-1(17),2,4,6,13,15-hexaen-3-yl)-diphenylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 594.618
Formel vægt 594.188
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.