missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Butyryl Carnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Butyryl Carnitine chloride |
| CAS | 162067-50-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H22 N O4 . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| SMIL | [Cl-].CCCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2R)-2-butanoyloxy-3-carboxy-propyl]-trimethyl-ammonium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.75 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?