missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Bupivacaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Bupivacaine hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 324.1968 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?