Få mere at vide
(R)-Bufuralol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Bufuralol Hydrochloride |
| CAS | 57704-11-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H23 N O2 . Cl H |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.CCc1cccc2cc(oc12)[C@H](O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC navn | (1R)-2-(tert-butylamino)-1-(7-ethyl-1-benzofuran-2-yl)ethanol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.82 |
| Formel vægt | 297.1496 |
| Vis mere |