missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(-)-Bromo Dragonfly Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30333184
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333184 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68421010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Bromodragonfly HCl
CAS 332012-24-5
Molekylær formel C13H13BrClNO2
Mængde 10 mg
Synonym Benzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-ethanamine, 8-bromo-α-methyl-, hydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-1-(4-Bromofuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)propan-2-amine Hydrochloride, (R)-(-)-Bromodragonfly HCl
InChI formel InChI=1S/C13H12BrNO2.ClH/c1-7(15)6-10-8-2-4-17-13(8)11(14)9-3-5-16-12(9)10;/h2-5,7H,6,15H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
SMIL Cl.C[C@@H](N)Cc1c2occc2c(Br)c3occc13
IUPAC navn (2R)-1-(4-bromofuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.6
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.