Få mere at vide
(R)-BPO-27, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483847
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483847 50 mg 50mg
16457716 100 mg 100mg
16450368 5 mg -
16421869 1 mg -
16417908 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483847 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19778
MedChemExpress (R)-BPO-27, the R enantiomer of BPO-27, is a potent, orally active and ATP-competitive CFTR inhibitor with an IC50 of 4 nM.
(R)-BPO-27, the R enantiomer of BPO-27, is a potent, orally active and ATP-competitive CFTR inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-BPO-27
CAS 1415390-47-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H18BrN3O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 14.28 mg/mL (26.04 mM)
SMIL O=C(C1=CC=C(O[C@@H](C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Molekylvægt (g/mol) 548.34
Formel vægt 548.34
Procent renhed 99.86%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus