Få mere at vide
(R)-Bis(1-methylethyl) Ester [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diisopropyl ([(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl)phosphonate |
| CAS | 160616-04-6 |
| Molekylær formel | C15 H26 N5 O4 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester, (R)-, 9-[(2R)-2-[[(Diisopropyloxy)phosphoryl]methoxy]propyl]-9H-purin-6-amine, Diisopropyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N5O4P/c1-10(2)23-25(21,24-11(3)4)9-22-12(5)6-20-8-19-13-14(16)17-7-18-15(13)20/h7-8,10-12H,6,9H2,1-5H3,(H2,16,17,18)/t12-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OC(C)C |
| IUPAC navn | 9-[(2R)-2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylmethoxy]propyl]purin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.3718 |
| Formel vægt | 371.1722 |