missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Bis(1-methylethyl) Ester [[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30321717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321717 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA123895100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diisopropyl ([(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl)phosphonate
CAS 160616-04-6
Molekylær formel C15 H26 N5 O4 P
Mængde 100 mg
Synonym P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid Bis(1-methylethyl) Ester, Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester, (R)-, 9-[(2R)-2-[[(Diisopropyloxy)phosphoryl]methoxy]propyl]-9H-purin-6-amine, Diisopropyl [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonate
InChI formel InChI=1S/C15H26N5O4P/c1-10(2)23-25(21,24-11(3)4)9-22-12(5)6-20-8-19-13-14(16)17-7-18-15(13)20/h7-8,10-12H,6,9H2,1-5H3,(H2,16,17,18)/t12-/m1/s1
SMIL CC(C)OP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OC(C)C
IUPAC navn 9-[(2R)-2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylmethoxy]propyl]purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 371.3718
Formel vægt 371.1722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.