missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Bicalutamide, Mikromol™
Beskrivelse
(R)-Bicalutamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Bicalutamide |
| CAS | 113299-40-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-Bicalutamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2R)-, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (R)-, (2R)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (R)-Bicalutamide, (R)-Casodex |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)/t17-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@](O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2R)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?