Få mere at vide
(R)-Beta-Isopropylphenethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Beta-Isopropylphenethylamine |
| CAS | 67152-35-6 |
| Molekylær formel | C11H17N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (R)-3-Methyl-2-phenylbutylamine, (R)-β-Isopropylphenethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N/c1-9(2)11(8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8,12H2,1-2H3/t11-/m1/s1 |
| SMIL | NC[C@@H](C1=CC=CC=C1)C(C)C |
| IUPAC navn | (R)-3-methyl-2-phenylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.26 |
| Formel vægt | 163.14 |