Få mere at vide
(R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 90+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369116
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369116 25 g 25g
11349116 1 g 1g
11359116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369116 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20255.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone is used in the pharmaceutical industry as a chiral building block for the statin class of cholesterol-reducing drugs. It is also used to prepare HIV inhibitors and nutritional supplement such as L-carnitine.
Solubility
Miscible with ethanol and chloroform.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58081-05-3
Molekylær formel C4H6O3
Molekylvægt (g/mol) 102.09
MDL nummer MFCD00211248
InChI nøgle FUDDLSHBRSNCBV-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-4-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, r-3-hydroxy-gamma-butyrolactone, 4r-4-hydroxyoxolan-2-one, r-+-beta-hydroxy-gamma-butyrolactone, 2 3h-furanone, dihydro-4-hydroxy-, 4r, pubchem6051, r-+-3-hydoxy-gama-butyro lactone, 4r-4-hydroxy-2-oxolanone, 4r-4-oxidanyloxolan-2-one, 3-hydroxybutyrolactone, 3r
PubChem CID 7060520
IUPAC navn (4R)-4-hydroxyoxolan-2-one
SMIL O[C@H]1COC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Tæthed 1.302
Kogepunkt 98°C to 100°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter ee ≥99%
Brydningsindeks 1.4655
Mængde 25 g
Beilstein 3648447
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol and chloroform.
Optisk rotation +81° (c=2 in Methanol)
Formel vægt 102.09
Procent renhed ≥90%