Få mere at vide
(R)-Benzyl (2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)(2-fluoro-4-(5-(hydroxymethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Benzyl (2-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)ethyl)(2-fluoro-4-(5-(hydroxymethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl)phenyl)carbamate |
| CAS | 2703451-76-5 |
| Molekylær formel | C26H35FN2O6Si |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H35FN2O6Si/c1-26(2,3)36(4,5)34-14-13-28(24(31)33-18-19-9-7-6-8-10-19)23-12-11-20(15-22(23)27)29-16-21(17-30)35-25(29)32/h6-12,15,21,30H,13-14,16-18H2,1-5H3/t21-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N(CCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)C2=CC=C(N3C(O[C@@H](CO)C3)=O)C=C2F |
| IUPAC navn | benzyl N-[2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethyl]-N-[2-fluoro-4-[(5R)-5-(hydroxymethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.65 |
| Formel vægt | 518.22 |