Få mere at vide
(R)-(+)-Bay-K-8644, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486318
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16486318 10 mg 10mg
16442437 50 mg 50mg
16438907 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486318 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15125
MedChemExpress (R)-(+)-Bay-K-8644 is a calcium channel inhibitor. (R)-(+)-Bay-K-8644 inhibits Ba2+ currents (IBa) (IC50=975 nM).
(R)-(+)-Bay-K-8644 is a calcium channel inhibitor. (R)-(+)-Bay-K-8644 inhibits Ba2+ currents (IBa) (IC50=975 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-Bay-K-8644
CAS 98791-67-4
Farve Deep Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H15F3N2O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (841.99 mM)
SMIL CC1=C([N+]([O-])=O)[C@H](C2=C(C(F)(F)F)C=CC=C2)C(C(OC)=O)=C(C)N1
Molekylvægt (g/mol) 356.3
Formel vægt 356.3
Procent renhed 96.6%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation