Få mere at vide
(R)-Baclofen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Baclofen |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 213.0557 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |