Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-Baclofen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001132
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001132 50 mg
30001131 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001132 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0796/50
Selective GABAB agonist; active enantiomer of (RS)-Baclofen (Cat. No. 0417)
More active enantiomer of (RS)-Baclofen, a selective GABAB agonist.
Racemate also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69308-37-8
Molekylær formel C10H12ClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Baclofen
Mængde 50 mg
Formel vægt 213.66
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 213.66