missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Baclofen, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483307
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483307 50 mg
16427298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483307 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17354

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (R)-Baclofen (Arbaclofen) is a selective GABAB receptor agonist.

(R)-Baclofen (Arbaclofen) is a selective GABAB receptor agonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Baclofen
Fysisk form Powder
CAS 69308-37-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12ClNO2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Arbaclofen STX209
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (23.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL ClC1=CC=C([C@](CC(O)=O)([H])CN)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 213.66
Formel vægt 213.66
Procent renhed 98.72%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.