Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001366
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001366 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001366 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2073/50
Dopamine agonist; non-subtype-selective
Prototypical dopamine agonist (pKi values are 6.43, 7.08, 7.59, 8.36 and 7.83 for human recombinant D1, D2L, D3, D4 and D5 receptors respectively). Produces biphasic effects on locomotor activity, and displays anti-Parkinsonian and neuroprotective actions following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Apomorphine hydrochloride
CAS 314-19-2
Mængde 50 mg
Molekylær formel C17H18ClNO2
Formel vægt 303.79
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 303.786