Få mere at vide
(R)-Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate |
| Analyt- eller komponentnavne | Apomorphine Hydrochloride Hemihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 624.2158 |
| Procent renhed | >95% |