missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-(+)-Anatabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Anatabine |
| CAS | 126454-22-6 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R)-(+)-Anatabine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| SMIL | C1N[C@H](CC=C1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-[(2R)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.22 |
| Formel vægt | 160.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?