Få mere at vide
(R)-Amlodipin, TRC
Artikelnummer. 30006829
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006829 1 mg
30137883 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6334901MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103129-81-3
Molekylær formel C20H25ClN2O5
Molekylvægt (g/mol) 408.88
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (4R)-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, (R)-, (+)-Amlodipine, (R)-(+)-Amlodipine, (R)-Amlodipine, d-Amlodipine
IUPAC navn 3-O-ethyl 5-O-methyl (4R)-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C([C@H]1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Amlodipine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Formel vægt 408.1452