missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R-Amisulpride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-Amisulpride |
| CAS | 71675-90-6 |
| Molekylær formel | C17H27N3O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | R-(+)-Amisulpride, (R)-4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)/t12-/m1/s1 |
| SMIL | CCN1CCC[C@@H]1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC navn | 4-amino-N-[[(2R)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.48 |
| Formel vægt | 369.1722 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?