Få mere at vide
(R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-Amino-(4-hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)8(10)6-2-4-7(11)5-3-6;/h2-5,8,11H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 217.0506 |