Få mere at vide
(R)-Ambrisentan, TRC
Artikelnummer. 30321423
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30321423 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30321423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57587310MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Ambrisentan
CAS 1007358-76-0
Molekylær formel C22 H22 N2 O4
Mængde 10 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, α-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenyl-, (αR)-, (αR)-α-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methoxy-β-phenylbenzenepropanoic acid, (R)-Ambrisentan, Ambrisentan related, 3109.Z
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O4/c1-15-14-16(2)24-21(23-15)28-19(20(25)26)22(27-3,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
SMIL COC([C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (2R)-2-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 378.42
Formel vægt 378.158