Få mere at vide
(R)-Alpha-Propynyl-proline Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30313611
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30313611 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30313611 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5760982.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-alpha-Propynyl-proline Hydrochloride
CAS 1049733-10-9
Molekylær formel C8H11NO2 . HCl
Mængde 2.5 mg
Synonym L-Proline, 2-(2-propyn-1-yl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-(2-Propyn-1-yl)-L-proline hydrochloride, (R)-α-Propynyl-proline hydrochloride, (2R)-2-(Prop-2-ynyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-2-4-8(7(10)11)5-3-6-9-8;/h1,9H,3-6H2,(H,10,11);1H/t8-;/m0./s1
SMIL Cl.OC(=O)[C@]1(CC#C)CCCN1
IUPAC navn (2R)-2-prop-2-ynylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 189.64
Formel vægt 189.0557