Få mere at vide
(R)-alfa-methyltryptophanhemihydrat, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11915371 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11915371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441191000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56452-52-9 | C24H30N4O5 | 454.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-α-Methyltryptophan hemihydrate
Navn note 98% ee
CAS 56452-52-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >231°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C24H30N4O5
MDL nummer MFCD19687046
Mængde 100 mg
Specifik rotation 16
Synonym r-a-methyltryptophan, alpha-methyl-d-tryptophan, 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl-2-methylpropanoic acid, d-a-methyltryptophan, +-a-methyltryptophan, a-methyl-r-tryptophan, h-a-me-d-trp-oh, ncistruc1_000316, ncistruc2_000076, a-methyl-d-tryptophan
InChI nøgle BZCFHAYHUKOGKE-IUWNWRFPSA-N
SMIL O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O.CC(N)(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 454.53
PubChem CID 676154
Formel vægt 227.28
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Methyltryptophan hemihydrate