missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-(+)-alpha-Lipoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30135800
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135800 500 mg
30132584 50 mg
30012112 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135800 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL468725500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1200-22-2
Molekylær formel C8 H14 O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 206.33
Synonym Thioctic Acid
IUPAC navn 5-[(3R)-dithiolan-3-yl]pentanoic acid
SMIL OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-a-Lipoic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
Formel vægt 206.0435
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.