missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R(-)-Alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30350494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350494 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369535500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R(-)-alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride
CAS 75614-86-7
Molekylær formel C6H12Cl3N3
Mængde 500 mg
Synonym α-(Chloromethyl)-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H10ClN3.2ClH/c7-2-5(8)1-6-3-9-4-10-6;;/h3-5H,1-2,8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
SMIL N[C@H](CCl)CC1=CNC=N1
IUPAC navn (S)-1-chloro-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-2-amine di hydrogen chloride
Molekylvægt (g/mol) 232.54
Formel vægt 231.01
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.