Få mere at vide
(R)-(+)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347296
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347296 250 mg 250mg
11337296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09218.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22348-32-9
Molekylær formel C17H19NO
Molekylvægt (g/mol) 253.345
MDL nummer MFCD00077754
InChI nøgle OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Synonym r-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, r-+-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, r-+-2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, diphenyl 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r-+-2-diphenylhydroxymethyl-pyrrolidin, diphenyl-2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, alpha,alpha-diphenyl-d-prolinol, r-+-alpha,alpha-diphenylprolinol, diphenyl 2r-pyrrolidin-2-yl methanol
PubChem CID 7045371
IUPAC navn diphenyl-[(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMIL C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
Smeltepunkt 76°C to 78°C
Mængde 250 mg
Optisk rotation +57.5° (c=3 in Methanol)
Beilstein 4353363
Formel vægt 253.35
Procent renhed 99%