Få mere at vide
(R)-(+)-alfa-(1-naftyl)ethylamin, 99+%
Artikelnummer. 10722261 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722261 1 g Glasflaske 1g
10513581 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217800010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-70-2
Molekylær formel C12H13N
Molekylvægt (g/mol) 171.24
MDL nummer MFCD00064114
InChI nøgle RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC navn (1R)-1-naphthalen-1-ylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 153,0 °C (11,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CH(CH3)NH2
Brydningsindeks 1,6217 til 1,6237
Mængde 1 g
Beilstein 12, III, 3110
Specifik vægtfylde 1.06
Specifik rotationstilstand +60,00 (20,00 °C c=2,CH3OH)
Specifik rotation +60.00
Formel vægt 171.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.