Få mere at vide
(R)-a-Phellandrene, TRC
Artikelnummer. 30007886
Skift visning
Mængde:
1 mL
2.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
2.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30007886 5 mL -
30007363 2.5 mL 2.5ml
30003340 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007886 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2945705ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4221-98-1
Molekylær formel C10 H16
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Synonym (5R)-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, (R)-(-)-p-Metha-1,5-diene
IUPAC navn (5R)-5-isopropyl-2-methyl-cyclohexa-1,3-diene
SMIL CC(C)[C@H]1CC=C(C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale R-(-)-alpha-Phellandrene
Mængde 5 mL
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Formel vægt 136.1252