Få mere at vide
(R)-(+)-a-Methylbenzyl isocyanat, TRC
Artikelnummer. 30479388
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30479388 5 g
1 options
Artikelnummer. 30479388 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2914105G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-alpha-Methylbenzyl isocyanate
CAS 33375-06-3
Molekylær formel C9H9NO
Mængde 5 g
Synonym (R)-(1-Isocyanatoethyl)-benzene, (+)-(R)-α-Phenethyl Isocyanate, (+)-1-Phenylethyl Isocyanate, (+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (+)-α-Phenylethyl Isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl Isocyanate, (R)-(+)-Alpha-methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-(1-Isocyanatoethyl)benzene, (R)-1-Phenylethyl Isocyanate, (R)-α-Methylbenzyl Isocyanate, (R)-α-Phenylethyl Isocyanate, R-(+)-1-Phenylethyl Isocyanate, [(1R)-1-Isocyanatoethyl]benzene
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3/t8-/m1/s1
SMIL C[C@@H](N=C=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (R)-(1-isocyanatoethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.07