Få mere at vide
R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt |
| CAS | 137314-40-0 |
| Molekylær formel | C8 H14 O2 S2 . C4 H11 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S2.C4H11NO3/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h7H,1-6H2,(H,9,10);6-8H,1-3,5H2/t7-;/m1./s1 |
| SMIL | NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1 |
| IUPAC navn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;5-[(3R)-dithiolan-3-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 327.461 |
| Formel vægt | 327.117 |