Få mere at vide
(R)-(+)-a-Ethylbenzylamin, TRC
Artikelnummer. 30370881
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30370881 50 g
1 options
Artikelnummer. 30370881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89997050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-alpha-Ethylbenzylamine
CAS 3082-64-2
Molekylær formel C9H13N
Mængde 50 g
Synonym (R)-alpha-Ethylbenzenemethanamine, (R)-(+)-alpha-ethylbenzylamine, d-alpha-Ethylbenzylamine, (+)-((R)-1-Phenylpropyl)amine, (+)-1-Ethylbenzylamine, (+)-1-Phenylpropylamine, (+)-alpha-Phenylpropylamine, (1R)-1-Phenylpropan-1-amine, (1R)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-1-Phenyl-1-propylamine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-alpha-Phenyl-1-propylamine, (R)-alpha-Ethylbenzylamine, (R)-1-Phenylpropanamine, (R)-alpha-Phenylpropylamine(R)-1-Phenylpropylamine, (R)-1-Phenyl-1-propanamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3/t9-/m1/s1
SMIL CC[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC navn (1R)-1-phenylpropan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Formel vægt 135.1048