missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R(-)-a-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R(-)-alpha-Chloromethyl Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 75614-86-7 |
| Molekylær formel | C6H12Cl3N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | α-(Chloromethyl)-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClN3.2ClH/c7-2-5(8)1-6-3-9-4-10-6;;/h3-5H,1-2,8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1 |
| SMIL | N[C@H](CCl)CC1=CNC=N1 |
| IUPAC navn | (S)-1-chloro-3-(1H-imidazol-4-yl)propan-2-amine di hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.54 |
| Formel vægt | 231.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?