Få mere at vide
R-96544 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R-96544 Hydrochloride |
| CAS | 167144-80-1 |
| Molekylær formel | C22H29NO3 . (HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3R,5R)-5-[2-[2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethyl]-1-methyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride, (3R-trans)-5-[2-[2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethyl]-1-methyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride, R 96544 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29NO3.ClH/c1-23-16-20(24)15-19(23)12-13-26-22-9-4-3-7-18(22)11-10-17-6-5-8-21(14-17)25-2;/h3-9,14,19-20,24H,10-13,15-16H2,1-2H3;1H/t19-,20-;/m1./s1 |
| SMIL | O[C@H]1CN(C)[C@H](CCOC2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC(OC)=C3)C1.Cl |
| IUPAC navn | (3R,5R)-5-(2-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)ethyl)-1-methylpyrrolidin-3-ol hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.93 |
| Formel vægt | 391.67 |