Få mere at vide
(R)-9-[2-(Hydroxypropyl] Adenine(Desphosphoryl Tenofovir), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine |
| CAS | 14047-28-0 |
| Molekylær formel | C8 H11 N5 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (αR)-6-Amino-α-methyl-9H-purine-9-ethanol, 9H-Purine-9-ethanol, 6-amino-α-methyl-, (R)-, 9H-Purine-9-ethanol, 6-amino-α-methyl-, D- (8CI), (R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, 9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]adenine, 9-[2-(R)-(Hydroxy)propyl]adenine, D-(-)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine, Desphosphoryltenofovir |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | (2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.21 |
| Formel vægt | 193.0964 |