Få mere at vide
(R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl] Adenine |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 343.1409 |