Få mere at vide
(R)-9-[2-Benzyloxypropyl)-N6-benzoyl Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-9-(2-Benzyloxypropyl)-N6-benzoyl Adenine |
| CAS | 1217735-35-7 |
| Molekylær formel | C22H19N5O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-[9-[(2S)-2-(Benzoyloxy)propyl]-9H-purin-6-yl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21N5O2/c1-16(29-13-17-8-4-2-5-9-17)12-27-15-25-19-20(23-14-24-21(19)27)26-22(28)18-10-6-3-7-11-18/h2-11,14-16H,12-13H2,1H3,(H,23,24,26,28)/t16-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | N-[9-[(2R)-2-phenylmethoxypropyl]purin-6-yl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.42 |
| Formel vægt | 387.1695 |