Få mere at vide
R 84852, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R 84852 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28FN3O4/c1-14-17(23(31)27-9-2-3-19(28)22(27)25-14)8-12-26-10-6-15(7-11-26)21(30)18-5-4-16(24)13-20(18)29/h4-5,13,15,19,28-29H,2-3,6-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 429.2064 |