missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R 80123, MedChemExpress
Beskrivelse
R 80123 is the Z-isomer of R 79595, is also a highly selective phosphodiesterase inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | R 80123 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 133718-30-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H29N5O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| SMIL | O=C(N(C1CCCCC1)C)CO/N=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC4=C(N=C(NC(C5)=O)N5C4)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.54 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?